Tisk…
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
206110050 206110250 206111000
ACRO206110050EA 1440 CZK
ACRO206110050 ACRO206110250 ACRO206111000
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl 98+%
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl
Vzorec: C₅H₁₁O₃SNa
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007541
CAS číslo: 22767-49-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 120°C)
Solubility (10 % in water at 25°C) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥98.0 % (on dry substance)