Bis-trispropane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
202640010
202640250
202641000
202642500
ACRO202640010EA
46920
CZK
ACRO202640010
ACRO202640250
ACRO202641000
ACRO202642500
Bis-trispropane 99%
Bis-trispropane
Vzorec:
C₁₁H₂₆N₂O₆ Bod tání: 164…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004689 CAS číslo: 64431-96-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 168 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
Solubility | (0.1 M in water) Clear colorless |
UV | at 400 nm A: ≤0.05 |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |