Tisk…
α-Chlorothioanisole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Chloromethyl phenyl sulphide
202360050 202360250
ACRO202360050EA 2660 CZK
ACRO202360050 ACRO202360250
α-Chlorothioanisole 97%
α-Chlorothioanisole
Vzorec: C₇H₇ClS
Bod varu: 66 °C (,3hPa)
Hustota: 1,23 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000921
CAS číslo: 7205-91-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %