Tisk…
Amberlyst® A-26 (OH) ion-exchange resin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
202180010 202181000
ACRO202180010EA 10370 CZK
ACRO202180010 ACRO202181000
Amberlyst® A-26 (OH) ion-exchange resin
Amberlyst® A-26 (OH)
Hustota: 0.672 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145579
CAS číslo: 39339-85-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Tan Beads
Harmonic mean size 0.560 to 0.700
Uniformity coefficient ≤1.45
Moisture holding capacity 65 to 75 % (OH)
Total volume capacity ≥0.80 eq/l (OH) as is