Bromoacetyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
197990250
197991000
ACRO197990250EA
2150
CZK
ACRO197990250
ACRO197991000
Bromoacetyl chloride 95%
Bromoacetyl chloride
Vzorec:
BrCH₂COOCl Bod varu: 127…128 °C (760 mmHg) Hustota: 1,9 g/cm³ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000724 CAS číslo: 22118-09-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4940 to 1.4970 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | 94.0 to 106.0 % |