Tisk…
Chlorid hořečnatý, anhydrous 99.9% (trace metals basis), pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
197060100 197060500
ACRO197060100EA 4640 CZK
ACRO197060100 ACRO197060500
Chlorid hořečnatý, anhydrous 99.9% (trace metals basis), pure
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95.21
Bod varu: 1412 °C (760 mmHg)
Bod tání: 708 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
Merck Index: 13,05684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder to beads
Total trace metal impurities ≤0.1 %