Tisk…
Evans blue
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
195550050 195550250
ACRO195550050EA 1260 CZK
ACRO195550050 ACRO195550250
Evans blue
Evans blue
Vzorec: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
MW: 960,79 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004021
CAS číslo: 314-13-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
UV Lambda max 605 to 611 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥710 (On dry substance)