Tisk…
Metavanadičnan amonný 99.996% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
194400100 194400500
ACRO194400100EA 5780 CZK
ACRO194400100 ACRO194400500
Metavanadičnan amonný 99.996% (trace metals basis)
Metavanadičnan amonný
Vzorec: NH₄VO₃
Hustota: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011430
CAS číslo: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤40 ppm
Vanadium (V) 42.4 to 44.6 %