Tisk…
Síran amonný 99.9995% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
194150500 194152500
ACRO194150500EA 3180 CZK
ACRO194150500 ACRO194152500
Síran amonný 99.9995% (trace metals basis)
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Bod tání: 280 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤5 ppm
Gravimetry 23.7 to 24.9 % (S)