Tisk…
Síran sodný, anhydrous 99+% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
194100500 194102500
ACRO194100500EA 1920 CZK
ACRO194100500 ACRO194102500
Síran sodný, anhydrous 99+% for HPLC
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
MW: 142.04
Bod varu: >1700 °C (760 mmHg)
Bod tání: 884 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003504
CAS číslo: 7757-82-6
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Water ≤0.1 %
UV (10 % in water)
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
Titration with HClO4 ≥99.0 %