Tisk…
Chlorid sodný, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
194090010 194090050 194090250
ACRO194090010EA 1320 CZK
ACRO194090010 ACRO194090050 ACRO194090250
Chlorid sodný, extra_pure
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1461 °C (760 mmHg)
Bod tání: 801 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % in water at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm