Tisk…
Síran draselný, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
193810010 193810050 193810250
ACRO193810010EA 1910 CZK
ACRO193810010 ACRO193810050 ACRO193810250
Síran draselný, pure
Síran draselný
Vzorec: K₂SO₄
MW: 174.26
Bod varu: 1689 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1067 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
Merck Index: 13,07759
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 5.5 to 8.5
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Lead (Pb) ≤0.0002 %
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Selenium (Se) ≤0.0005 %