Tisk…
Chlorid draselný, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassiumchloride
193780010 193780050
ACRO193780010EA 2620 CZK
ACRO193780010 ACRO193780050
Chlorid draselný, extra pure
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420 °C (760 mmHg)
Bod tání: 770 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
Merck Index: 14,07621
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.5 (5 % in water at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm