Tisk…
Palladium(II) oxide 99.995% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
193680010 193680050
ACRO193680010EA 10590 CZK
ACRO193680010 ACRO193680050
Palladium(II) oxide 99.995% (trace metals basis)
Palladium(II) oxide
Vzorec: OPd
Hustota: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011172
CAS číslo: 1314-08-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to black Powder or granules and/or chunks
Assay 85.2 to 88.7 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤50 ppm