Tisk…
Hexafluorkremičitan amonný 99.999% Trace metals basis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ammonium silicofluoride Ammonium hexafluorosilicate, Ammonium fluorosilicate, Ammomium fluosilicate
194000100 194000500 194002500
ACRO194000100EA 2210 CZK
ACRO194000100 ACRO194000500 ACRO194002500
Hexafluorkremičitan amonný 99.999% Trace metals basis
Hexafluorkremičitan amonný
Vzorec: H₈F₆N₂Si
MW: 178.15
Hustota: 2.01 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010887
CAS číslo: 16919-19-0
UN: 2854
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00529
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm