Tisk…
Mercury (II) oxide, červený 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
193510250 193511000
ACRO193510250EA 1440 CZK
ACRO193510250 ACRO193511000
Mercury (II) oxide, červený 99+% ACS
Mercury (II) oxide
Vzorec: HgO
MW: 216,59 g/mol
Bod varu: 356,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: 500 °C (rozkl.)
Hustota: 11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011045
CAS číslo: 21908-53-2
UN: 1641
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-red to red Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.025 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %