Tisk…
Jodid rtuťnatý, red ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Mercury diiodide, Mercuric iodide
193500250 193501000 193505000
ACRO193500250EA 1200 CZK
ACRO193500250 ACRO193501000 ACRO193505000
Jodid rtuťnatý, red ACS
Jodid rtuťnatý
Vzorec: HgI₂
MW: 454.4
Bod varu: 354 °C (760 mmHg)
Bod tání: 259 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011044
CAS číslo: 7774-29-0
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 % (Dried basis)
Solubility (In potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %