Tisk…
Chlorid manganatý tetrahydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193451000 193455000
ACRO193451000EA 1010 CZK
ACRO193451000 ACRO193455000
Chlorid manganatý tetrahydrát ACS
Chlorid manganatý tetrahydrát
Vzorec: MnCl₂·4H₂O
Bod varu: 1190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149792
CAS číslo: 13446-34-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
pH 3.5 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %