Tisk…
Dusičnan hořečnatý hexahydrát 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
193420100 193420500
ACRO193420100EA 1560 CZK
ACRO193420100 ACRO193420500
Dusičnan hořečnatý hexahydrát 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan hořečnatý hexahydrát
Vzorec: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256,41 g/mol
Bod varu: 330 °C (760 mmHg)
Bod tání: 89 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93,3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149779
CAS číslo: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 9.1 to 9.7 % (Mg)
Total trace metal impurities ≤10 ppm