Tisk…
Síran lithný monohydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
193391000 193395000
ACRO193391000EA 1500 CZK
ACRO193391000 ACRO193395000
Síran lithný monohydrát 99+% ACS
Síran lithný monohydrát
Vzorec: Li₂SO₄·H₂O
Bod tání: 860 °C
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149766
CAS číslo: 10102-25-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 13.0 % to 15.0 % (1 g, 150°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (dried basis) Li2SO4
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.05 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %