Tisk…
Chlorid lithný 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
193370010 193370050
ACRO193370010EA 9560 CZK
ACRO193370010 ACRO193370050
Chlorid lithný 99%, extra pure
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Bod varu: 1382 °C (760 mmHg)
Bod tání: 605 °C
Hustota: 2,06 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C, 4 h)
Insoluble matter ≤0.01 % (in acid)