Tisk…
Jodid amonný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
193210010 193210500 193212500
ACRO193210010EA 16660 CZK
ACRO193210010 ACRO193210500 ACRO193212500
Jodid amonný ACS
Jodid amonný
Vzorec: NH₄I
MW: 144.94
Bod tání: 551 °C (subl.)
Hustota: 2.51 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011424
CAS číslo: 12027-06-4
Merck Index: 13,00531
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals (May turn yellow on storage)
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Chloride and Bromide ≤0.005 % (as Cl)
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %