Tisk…
Kobalt 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
192850050 192850250
ACRO192850050EA 2940 CZK
ACRO192850050 ACRO192850250
Kobalt 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Kobalt
Vzorec: Co
Bod varu: 2870 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1495 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤50 ppm