Tisk…
Jodid cesný 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
192820010 192820100 192820500
ACRO192820010EA 1100 CZK
ACRO192820010 ACRO192820100 ACRO192820500
Jodid cesný 99.999% (trace metals basis)
Jodid cesný
Vzorec: CsI
Bod varu: 1280 °C (760 mmHg)
Bod tání: 626 °C
Hustota: 3,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010962
CAS číslo: 7789-17-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm