Tisk…
Chlorid vápenatý, anhydrous 96% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
192731000 192735000
ACRO192731000EA 3410 CZK
ACRO192731000 ACRO192735000
Chlorid vápenatý, anhydrous 96% for biochemistry
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
MW: 110.98
Bod varu: >1600 °C (760 mmHg)
Bod tání: 782 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
Merck Index: 14,01659
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥95.0 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0025 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Acidity (HCl) ≤0.01 %