Tisk…
Cadmium(II) chloride, anhydrous 98%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cadmium chloride
192690025 192695000
ACRO192690025EA 32690 CZK
ACRO192690025 ACRO192695000
Cadmium(II) chloride, anhydrous 98%, pure
Cadmium(II) chloride
Vzorec: CdCl₂
MW: 183,32 g/mol
Bod varu: 967 °C (1013 hPa)
Bod tání: 568 °C
Hustota: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010916
CAS číslo: 10108-64-2
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %