Tisk…
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
187950010 187950050
ACRO187950010EA 1570 CZK
ACRO187950010 ACRO187950050
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Bod tání: 38…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007216
CAS číslo: 938-71-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure