Tisk…
2,2-Diphenylethanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
188220020 188220100
ACRO188220020EA 1090 CZK
ACRO188220020 ACRO188220100
2,2-Diphenylethanol 97%
2,2-Diphenylethanol
Vzorec: C₁₄H₁₄O
Bod varu: 160…162 °C (5 mmHg)
Bod tání: 53…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004729
CAS číslo: 1883-32-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %