Tisk…
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N1,N1,N2,N2-Tetramethyldiazene-1,2-dicarboxamide, Diamide
185710010 185710050
ACRO185710010EA 4560 CZK
ACRO185710010 ACRO185710050
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Vzorec: C₆H₁₂N₄O₂
MW: 172.19 g/mol
Bod tání: 111…113.5 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00008318
CAS číslo: 10465-78-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 114 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %