Tisk…
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 50,000-85,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
183380010 183380025 183381000
ACRO183380010EA 5960 CZK
ACRO183380010 ACRO183380025 ACRO183381000
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 50,000-85,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Bod tání: 230…240 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081922
CAS číslo: 9002-89-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 9 to 11 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 98.0 to 98.8 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %