Tisk…
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 31,000-50,000 85-89 %, hydrolysed
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
183140010 183140025 183141000
ACRO183140010EA 5150 CZK
ACRO183140010 ACRO183140025 ACRO183141000
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 31,000-50,000 85-89 %, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Bod tání: 230…240 °C
Hustota: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081922
CAS číslo: 9002-89-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5.2 to 6.2 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 mol %
Ash ≤0.7 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %