Tisk…
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
182490010 182490050
ACRO182490010EA 1270 CZK
ACRO182490010 ACRO182490050
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 168…169 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,159 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002890
CAS číslo: 7768-28-7
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -125° to -142° (20°C, 589 nm) (0.25 % in Methanol)