Tisk…
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 13,000-23,000 87-89%, hydrolysed
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PVOH, PVA, Mowiol®
180300010 180300025 180301000
ACRO180300010EA 6990 CZK
ACRO180300010 ACRO180300025 ACRO180301000
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 13,000-23,000 87-89%, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Bod tání: 230…240 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081922
CAS číslo: 9002-89-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 3 to 3.7 cP (4 % in water at 20°C)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 mol %
Ash ≤1 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %