Tisk…
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 31,000-50,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PVOH, PVA, Mowiol®
178970010 178970025 178971000
ACRO178970010EA 6370 CZK
ACRO178970010 ACRO178970025 ACRO178971000
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 31,000-50,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Bod tání: 230…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081922
CAS číslo: 9002-89-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5.5 to 6.6 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 98.0 to 98.8 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %