Tisk…
Boranepyridine complex 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
177010250 177011000
ACRO177010250EA 3220 CZK
ACRO177010250 ACRO177011000
Boranepyridine complex 95%
Boranepyridine complex
Vzorec: C₅H₈BN
Bod tání: 10…11 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012435
CAS číslo: 110-51-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 % (Active hydrogen)
HPLC ≥95.0 %