Tisk…
3-Quinolinecarbaldehyde 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-3-carboxaldehyde, Quinoline-3-carbaldehyde, 3-Quinolinecarboxaldehyde
175690010 175690050
ACRO175690010EA 3640 CZK
ACRO175690010 ACRO175690050
3-Quinolinecarbaldehyde 97+%
3-Quinolinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Bod tání: 66…69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006768
CAS číslo: 13669-42-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
GC ≥97.0 %
HPLC ≥97.5 %