Tisk…
2-Hydroxyethyl salicylate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
174100010 174102500
ACRO174100010EA 7870 CZK
ACRO174100010 ACRO174102500
2-Hydroxyethyl salicylate 98+%
2-Hydroxyethyl salicylate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod varu: 172 °C (12 mmHg)
Bod tání: 25 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Bod vzplanutí: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002862
CAS číslo: 87-28-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to almost colorless Oily liquid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %