Tisk…
Neopentylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Amino-2,2-dimethylpropane
173690250 173691000
ACRO173690250EA 4230 CZK
ACRO173690250 ACRO173691000
Neopentylamine 97%
Neopentylamine
Vzorec: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Bod varu: 79…82 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,74 g/cm³
Bod vzplanutí: –13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008134
CAS číslo: 5813-64-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %