3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
172670010
172670050
172670250
ACRO172670010EA
2050
CZK
ACRO172670010
ACRO172670050
ACRO172670250
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 Bod tání: 97…101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007135 CAS číslo: 53055-05-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 103 °C |
GC | ≥96.0 % |