Tisk…
7-Methoxy-1-tetralone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
172430050 172430250
ACRO172430050EA 1890 CZK
ACRO172430050 ACRO172430250
7-Methoxy-1-tetralone 97%
7-Methoxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod tání: 61…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001696
CAS číslo: 6836-19-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 10.41 to 11.28 % (N)