Tisk…
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
172270100 172270500
ACRO172270100EA 1760 CZK
ACRO172270100 ACRO172270500
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Vzorec: C₆H₁₃ClO₃
MW: 168.62
Bod varu: 256…258 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.163 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002874
CAS číslo: 5197-62-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance