Tisk…
Bromomethyl methyl ether 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
171650050 171650250
ACRO171650050EA 1570 CZK
ACRO171650050 ACRO171650250
Bromomethyl methyl ether 90%
Bromomethyl methyl ether
Vzorec: C₂H₅BrO
Bod varu: 87 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,53 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000171
CAS číslo: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %