Tisk…
parafín, liquid, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
171400010 171400025 171402500
ACRO171400010EA 2010 CZK
ACRO171400010 ACRO171400025 ACRO171402500
parafín, liquid, pure
Parafín
Bod varu: 300 °C (760 mmHg)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 218 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 8012-95-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.827 to 0.890 g/ml
Viscosity 63 to 80 mm²/s (40°C)