Tisk…
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
171330010 171330050
ACRO171330010EA 1730 CZK
ACRO171330010 ACRO171330050
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Vzorec: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Bod varu: 75…76 °C (1,1hPa)
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008776
CAS číslo: 1817-57-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %