Tisk…
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
170040100 170040250
ACRO170040100EA 4310 CZK
ACRO170040100 ACRO170040250
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,2 g/mol
Bod tání: 94…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005896
CAS číslo: 5455-98-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 102 °C
GC ≥94.0 %