3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
168560010
168560100
ACRO168560010EA
1380
CZK
ACRO168560010
ACRO168560100
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₅NO₄ Bod tání: 131…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007109 CAS číslo: 704-13-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 130 to 135 °C |
GC | ≥96.0 % |