Tisk…
3-Piperidinemethanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)piperidine
168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 868 CZK
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Piperidinemethanol 98%
3-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Bod varu: 236 °C (760 mmHg)
Bod tání: 58…62 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005997
CAS číslo: 4606-65-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %