Tisk…
1-Isoquinolinol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
166460010 166460050
ACRO166460010EA 2200 CZK
ACRO166460010 ACRO166460050
1-Isoquinolinol 98%
1-Isoquinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145.16
Bod tání: 211…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006899
CAS číslo: 491-30-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C
HPLC ≥97.5 %