Tisk…
n-Heptan 95% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: high purity solvents
167820010 167820025
ACRO167820010EA 2700 CZK
ACRO167820010 ACRO167820025
n-Heptan 95% for HPLC
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.2
Bod varu: 98 °C (760 mmHg)
Bod tání: –91 °C
Hustota: 0.683 g/cm³
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009544
CAS číslo: 142-82-5
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥94 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered