Tisk…
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methylpropargylamine
165540010 165540050
ACRO165540010EA 1640 CZK
ACRO165540010 ACRO165540050
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine 98+%
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine
Vzorec: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Bod varu: 82…84 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008573
CAS číslo: 35161-71-8
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %